Fumaronitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0072-25G F0072-5G
TCIAF0072-25GEA 140 EUR
TCIAF0072-25G TCIAF0072-5G
Fumaronitrilo ≥98.0% (por GC)
Fumaronitrilo
Formula: C₄H₂N₂
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: 96 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001928
Núm. CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&vid=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency