trans-Anetol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0494-25G P0494-500G P0494-100G
TCIAP0494-25GEA 17 EUR
TCIAP0494-25G TCIAP0494-500G TCIAP0494-100G
trans-Anetol ≥98.0% (por GC)
trans-Anetol
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: 21…23 °C
Densidad: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00009284
Núm. CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Índice Merck: 14,00643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&vid=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %