L-Alanina
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
RC-013 RC-014
RC-013EA 177 EUR
RC-013 RC-014
L-Alanina
L-Alanine
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Índice Merck: 13,00203