D-Alanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Alanina, D(-)-Alanina, H-D-Ala-OH, (R)-(-)-Alanina, α-Alanina, D-α-Alanina
A0177-25G A0177-5G
TCIAA0177-25GEA 68 EUR
TCIAA0177-25G TCIAA0177-5G
D-Alanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 79
Número MDL: MFCD00008077
Núm. CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Índice Merck: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&vid=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency