L-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
P0134-25G P0134-250G
TCIAP0134-25GEA 22 EUR
TCIAP0134-25G TCIAP0134-250G
L-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 173
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&vid=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency