L-Alanina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0179-25G A0179-250G
TCIAA0179-25GEA 18 EUR
TCIAA0179-25G TCIAA0179-250G
L-Alanina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&vid=f38a68bbb20b4d41bcf47b3be34547a658c81217&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.0 deg (C=10, HCl) (after drying)
Solubility in Water almost transparency