2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1553-25G
A1553-5G
TCIAA1553-25GEA
261
EUR
TCIAA1553-25G
TCIAA1553-5G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₄BrN₃O₂ Pto. de fusión: 233…235 °C Densidad: 1,949 g/cm³ (-123 °C) |
Número MDL:
MFCD00054185 Núm. CAS: 17601-94-4 EINECS: 241-574-4 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 189.0 to 193.0 deg-C |
Solubility in Pyridine | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...