2-Amino-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
A1314-25G A1314-250G
TCIAA1314-25GEA 47 EUR
TCIAA1314-25G TCIAA1314-250G
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Número MDL: MFCD00007362
Núm. CAS: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4794e4907b99183f644060b027c8be2abf77f66d&vid=4794e4907b99183f644060b027c8be2abf77f66d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency