4-Amino-3-metilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-2-methylaniline
A2107-1G A2107-5G
TCIAA2107-1GEA 33 EUR
TCIAA2107-1G TCIAA2107-5G
4-Amino-3-metilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95 °C
Número MDL: MFCD02093969
Núm. CAS: 78881-21-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a89c9d2cd6c770e6b1aa2d28dcad5c98e6ab19&vid=63a89c9d2cd6c770e6b1aa2d28dcad5c98e6ab19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C