4-Amino-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2447-25G A2447-5G
TCIAA2447-25GEA 456 EUR
TCIAA2447-25G TCIAA2447-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Número MDL: MFCD00013373
Núm. CAS: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d9aea4bb17f3f1a63a2cabb6d44bca27212cab0&vid=5d9aea4bb17f3f1a63a2cabb6d44bca27212cab0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C