2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0462-25G F0462-5G
TCIAF0462-25GEA 126 EUR
TCIAF0462-25G TCIAF0462-5G
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄FNO
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼124 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00192177
Núm. CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8db13c73009b5afd247e76f8b50e71b811d0f938&vid=8db13c73009b5afd247e76f8b50e71b811d0f938&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity