2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0550-25G F0550-5G
TCIAF0550-25GEA 119 EUR
TCIAF0550-25G TCIAF0550-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: 79 °C
Número MDL: MFCD00042299
Núm. CAS: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb64579b5c42608156a2b496d523f3873b0d688&vid=6cb64579b5c42608156a2b496d523f3873b0d688&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C