2-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0659-1G I0659-25G
TCIAI0659-1GEA 20 EUR
TCIAI0659-1G TCIAI0659-25G
2-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD00079761
Núm. CAS: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&vid=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C