2-Nitro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Metil-2-nitrobenzonitrilo
N0494-1G N0494-5G
TCIAN0494-1GEA 80 EUR
TCIAN0494-1G TCIAN0494-5G
2-Nitro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Nitro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD00056107
Núm. CAS: 26830-95-5
EINECS: 248-019-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=457c33b35706b60abda7352d2bb27dd88c1f310a&vid=457c33b35706b60abda7352d2bb27dd88c1f310a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency