Ácido 2-bromoisobutírico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0605-25G B0605-500G B0605-100G
TCIAB0605-25GEA 24 EUR
TCIAB0605-25G TCIAB0605-500G TCIAB0605-100G
Ácido 2-bromoisobutírico ≥98.0% (por GC)
Ácido 2-bromoisobutírico
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 198 - 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004168
Núm. CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&vid=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity