2-Cloro-5-(clorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1628-25G C1628-5G
TCIAC1628-25GEA 727 EUR
TCIAC1628-25G TCIAC1628-5G
2-Cloro-5-(clorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-(clorometil)piridina
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Pto. de fusión: 37
Número MDL: MFCD00125366
Núm. CAS: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&vid=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C