Ácido 2-hidroxiisobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-2-metilpropionico, Ácido α-hidroxiisobutírico
M0360-25G M0360-500G M0360-100G
TCIAM0360-25GEA 20 EUR
TCIAM0360-25G TCIAM0360-500G TCIAM0360-100G
Ácido 2-hidroxiisobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-hidroxiisobutírico
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: 77
Número MDL: MFCD00004459
Núm. CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f110a4cd792bf2c170873ee2f57959a51eae4744&vid=f110a4cd792bf2c170873ee2f57959a51eae4744&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency