5-Bromo-2,3-diaminopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
D2916-25G D2916-5G
TCIAD2916-25GEA 79 EUR
TCIAD2916-25G TCIAD2916-5G
5-Bromo-2,3-diaminopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2,3-diaminopiridina
Formula: C₅H₆BrN₃
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00460094
Núm. CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&vid=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C