Cloramfenicol 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
C2255-250G
C2255-25G
TCIAC2255-250GEA
224
EUR
TCIAC2255-250G
TCIAC2255-25G
Cloramfenicol 98,0 HPLC, T
Cloramfenicol
Formula:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ MW: 323.13 g/mol Pto. Ebullición: 645 Pto. de fusión: 150 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078159 Núm. CAS: 56-75-7 EINECS: 200-287-4 Índice Merck: 14,02077 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 149.0 to 153.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +17.0 to +20.0 deg (C=5, EtOH) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...