Cloruro de fenoxiacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Phenoxyacetyl chloride
P0113-25G P0113-500G
TCIAP0113-25GEA 34 EUR
TCIAP0113-25G TCIAP0113-500G
Cloruro de fenoxiacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de fenoxiacetilo
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00000726
Núm. CAS: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51de2b21f7d547d1cc93782c33d7e580043a603&vid=e51de2b21f7d547d1cc93782c33d7e580043a603&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %