D-α-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P0135-25G
P0135-5G
TCIAP0135-25GEA
79
EUR
TCIAP0135-25G
TCIAP0135-5G
D-α-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D-α-Fenilalanina
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa) |
Número MDL:
MFCD00004270 Núm. CAS: 673-06-3 EINECS: 211-603-5 Índice Merck: 14,07271 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |