(4-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobenzyl cyanide
N0229-500G N0229-25G
TCIAN0229-500GEA 487 EUR
TCIAN0229-500G TCIAN0229-25G
(4-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(4-Nitrofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Número MDL: MFCD00007372
Núm. CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,06590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&vid=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency