2-Amino-5-bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-cyanoaniline
A1960-1G A1960-5G
TCIAA1960-1GEA 34 EUR
TCIAA1960-1G TCIAA1960-5G
2-Amino-5-bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₅BrN₂
Número MDL: MFCD00158946
Núm. CAS: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62020dc10b1a6554b2c858318cfd4e6dd33d3ad3&vid=62020dc10b1a6554b2c858318cfd4e6dd33d3ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C