4-Amino-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1965-25G A1965-5G
TCIAA1965-25GEA 453 EUR
TCIAA1965-25G TCIAA1965-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Número MDL: MFCD00055559
Núm. CAS: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde1370e95a6ac836fec788d7d2d9ff0c0649ac4&vid=bde1370e95a6ac836fec788d7d2d9ff0c0649ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C