1-Butilpiridinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1329-10G B1329-25G
TCIAB1329-10GEA 47 EUR
TCIAB1329-10G TCIAB1329-25G
1-Butilpiridinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Butilpiridinio cloruro
Formula: C₉H₁₄ClN
Número MDL: MFCD00060047
Núm. CAS: 1124-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&vid=2c2893367c919886d6809d7a5f71f12aceff4f69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency