3-Nitro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Metil-3-nitrobenzonitrilo
M1946-25G M1946-5G
TCIAM1946-25GEA 166 EUR
TCIAM1946-25G TCIAM1946-5G
3-Nitro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Nitro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: 107 °C
Número MDL: MFCD00031482
Núm. CAS: 939-79-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&vid=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C