Ácido 2-aminoisobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
A0323-25G A0323-500G A0323-100G
TCIAA0323-25GEA 19 EUR
TCIAA0323-25G TCIAA0323-500G TCIAA0323-100G
Ácido 2-aminoisobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Aminoisobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 335 °C
Densidad: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008049
Núm. CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Índice Merck: 14,00445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec3ae557c3f1ac706b03ec8cb5358969edfbba7&vid=8ec3ae557c3f1ac706b03ec8cb5358969edfbba7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency