DL-Alanina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0178-25G A0178-500G
TCIAA0178-25GEA 16 EUR
TCIAA0178-25G TCIAA0178-500G
DL-Alanina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
DL-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064408
Núm. CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Índice Merck: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&vid=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency