β-Alanina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0180-25G A0180-500G
TCIAA0180-25GEA 16 EUR
TCIAA0180-25G TCIAA0180-500G
β-Alanina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
β-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 201 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 94 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008200
Núm. CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Índice Merck: 14,00205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&vid=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency