Etileno di-acetato ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
E0109-25ML E0109-500ML
TCIAE0109-25MLEA 17 EUR
TCIAE0109-25ML TCIAE0109-500ML
Etileno di-acetato ≥97.0% (por GC)
Etileno di-acetato
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008718
Núm. CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Índice Merck: 14,03799
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&vid=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %