3,5-Dibromofenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D3820-5G D3820-1G
TCIAD3820-5GEA 79 EUR
TCIAD3820-5G TCIAD3820-1G
3,5-Dibromofenol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 81
Número MDL: MFCD06411376
Núm. CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f288d9758c80a6698cfea8fc082e5aef2ed22b9&vid=7f288d9758c80a6698cfea8fc082e5aef2ed22b9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR