Di(acetato) de butileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1232-25G B1232-500G
TCIAB1232-25GEA 16 EUR
TCIAB1232-25G TCIAB1232-500G
Di(acetato) de butileno ≥98.0% (por GC)
Di(acetato) de butileno
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 230°C
Número MDL: MFCD00014984
Núm. CAS: 628-67-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4efac4e29f5b99d2e7d2db169083340f76668f7&vid=f4efac4e29f5b99d2e7d2db169083340f76668f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %