Di(acetato) de pentileno
Proveedor: TCI
P1238-25G P1238-500G
TCIAP1238-25GEA 21 EUR
TCIAP1238-25G TCIAP1238-500G
Di(acetato) de pentileno
Di(acetato) de pentileno
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00014985
Núm. CAS: 6963-44-6
EINECS: 230-161-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b19b07c9f2418603002675d20c01d5a128168454&vid=b19b07c9f2418603002675d20c01d5a128168454&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %