Di(acetato) de hexileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0832-25ML H0832-500ML
TCIAH0832-25MLEA 16 EUR
TCIAH0832-25ML TCIAH0832-500ML
Di(acetato) de hexileno ≥98.0% (por GC)
Di(acetato) de hexileno
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 260°C
Número MDL: MFCD00191655
Núm. CAS: 6222-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1777e51cffbeb555ede734aa569e5fce67710591&vid=1777e51cffbeb555ede734aa569e5fce67710591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %