4-Metil-2,3,5,6-tetrabromofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1430-25G
T1430-5G
TCIAT1430-25GEA
159
EUR
TCIAT1430-25G
TCIAT1430-5G
4-Metil-2,3,5,6-tetrabromofenol ≥97.0% (por GC)
4-Metil-2,3,5,6-tetrabromofenol
Formula:
C₇H₄Br₄O Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 209 °C |
Número MDL:
MFCD00060318 Núm. CAS: 37721-75-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |