Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
M0421-1G M0421-25G
TCIAM0421-1GEA 17 EUR
TCIAM0421-1G TCIAM0421-25G
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 178…182 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Índice Merck: 14,06119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f65b0d2c9aab4635f969772d5a834b022c0492&vid=b6f65b0d2c9aab4635f969772d5a834b022c0492&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.350 (5 mg/L, EtOH, pH 6.6, 428.0 to 432.0 nm)
Solubility in hot EtOH (95vol%) transparency
Transition interval (pH) (purplish red)4.2 to 6.2 (yellow)