Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Proveedor: TCI
M0424-1G M0424-25G
TCIAM0424-1GEA 16 EUR
TCIAM0424-1G TCIAM0424-25G
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Pto. de fusión: > 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&vid=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (red)4.2 to 6.2 (yellow)