Tiofeno-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
T2121-25G T2121-5G
TCIAT2121-25GEA 63 EUR
TCIAT2121-25G TCIAT2121-5G
Tiofeno-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Tiofeno-2-carbonitrilo
Formula: C₅H₃NS
Pto. Ebullición: 192°C
Densidad: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00005416
Núm. CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&vid=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %