Verde de bromocresol sal sódica 95,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos: Verde de bromocresol hidrosoluble
S0041-1G S0041-5G
TCIAS0041-1GEA 65 EUR
TCIAS0041-1G TCIAS0041-5G
Verde de bromocresol sal sódica 95,0 HPLC, T
Verde de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Pto. de fusión: 225
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112766df65da8f45bbf53ac09d49b5986362776c&vid=112766df65da8f45bbf53ac09d49b5986362776c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Absorbance min. 0.25 (5mg/L、pH5.8、615.0 to 617.0 nm)
Drying loss max. 3.0 %