Azul de bromofenol sal sódica
Proveedor: TCI
S0043-1G S0043-5G
TCIAS0043-1GEA 30 EUR
TCIAS0043-1G TCIAS0043-5G
Azul de bromofenol sal sódica
Azul de bromofenol sal sódica
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=631bb19c87f709c5c36309aa854f6125fce19663&vid=631bb19c87f709c5c36309aa854f6125fce19663&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Absorbance min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 7.0 %
Ignition residue (Sulfate) 10.0 to 10.8 % (after drying)