Azul de bromotimol sal sódica
Proveedor: TCI
Sinónimos:
α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
S0044-25G
S0044-5G
TCIAS0044-25GEA
187
EUR
TCIAS0044-25G
TCIAS0044-5G
Azul de bromotimol sal sódica
Azul de bromotimol sal sódica
Formula:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Pto. de fusión: > 200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077263 Núm. CAS: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Drying loss | max. 7.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | 10.7 to 11.6 % (after drying) |
Transition interval (pH) | (yellow)6.0 ~ 7.6 (blue) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...