2-Clorofenotiazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-10H-phenothiazine
C0248-25G C0248-500G
TCIAC0248-25GEA 30 EUR
TCIAC0248-25G TCIAC0248-500G
2-Clorofenotiazina ≥98.0% (por GC)
2-Clorofenotiazina
Formula: C₁₂H₈ClNS
MW: 233,72 g/mol
Pto. de fusión: 197…202 °C
Número MDL: MFCD00005016
Núm. CAS: 92-39-7
EINECS: 202-152-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71b7bdea08df854e034c40675abb96f1d84e912&vid=d71b7bdea08df854e034c40675abb96f1d84e912&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency