Rodamina B ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
R0040-25G R0040-250G
TCIAR0040-25GEA 30 EUR
TCIAR0040-25G TCIAR0040-250G
Rodamina B ≥95.0% (by HPLC)
Rodamina B
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Pto. de fusión: 199…201 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011931
Núm. CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Índice Merck: 14,08183
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=daa0764afa6a24891ef507201d36103bd6e3c98d&vid=daa0764afa6a24891ef507201d36103bd6e3c98d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 552.0 to 556.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (H2O, 552.0 to 556.0 nm)