Ácido algínico
Proveedor: TCI
A0733-500G A0733-25G
TCIAA0733-500GEA 78 EUR
TCIAA0733-500G TCIAA0733-25G
Ácido algínico
Ácido algínico
Formula: (C₆H₈O₆)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081309
Núm. CAS: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Índice Merck: 14,00242
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Neutralization Value 200.0 to 260.0 (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 12.0 %