Rojo de fenol sal sódica
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bisfenolato sodio
P0102-25G P0102-5G
TCIAP0102-25GEA 32 EUR
TCIAP0102-25G TCIAP0102-5G
Rojo de fenol sal sódica
Rojo de fenol sal sódica
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376.35 g/mol
Pto. de fusión: 285
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066901
Núm. CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Índice Merck: 12,07397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5388e6dd5dae6c3503e03e409a592b374bf196&vid=4e5388e6dd5dae6c3503e03e409a592b374bf196&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance min. 0.530 (5 mg/L, pH8.4, 556.0 to 560.0 nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Transition interval (pH) (redish yellow)6.8 to 8.4 (red)