Clorocromato de piridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: PCC

P0930-100G P0930-25G P0930-500G
TCIAP0930-100GEA 37 EUR
TCIAP0930-100G TCIAP0930-25G TCIAP0930-500G
Clorocromato de piridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Clorocromato de piridinio
Formula: C₅H₆ClCrNO₃
MW: 215.56 g/mol
Pto. de fusión: 205
Número MDL: MFCD00013106
Núm. CAS: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 3087
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 14,07974
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f9c9d8d567003e3f3625455399fad92541865bc&vid=6f9c9d8d567003e3f3625455399fad92541865bc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR