Dicromato de piridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
PDC
P0931-25G
P0931-500G
P0931-100G
TCIAP0931-25GEA
20
EUR
TCIAP0931-25G
TCIAP0931-500G
TCIAP0931-100G
Dicromato de piridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dicromato de piridinio
Formula:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇ MW: 532.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013105 Núm. CAS: 20039-37-6 EINECS: 243-478-8 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |