Riboflavina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (-)-Riboflavina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07609.0010 1.07609.0100
1.07609.0010EA 54.3 EUR
1.07609.0010 1.07609.0100
Riboflavina, Millipore®
Riboflavina
Formula: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376.37 g/mol
Pto. de fusión: 280
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005022
Núm. CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Índice Merck: 12,08367