1,2,4,5-Bencenotetracarbonitrilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
T0988-1G T0988-5G
TCIAT0988-1GEA 78 EUR
TCIAT0988-1G TCIAT0988-5G
1,2,4,5-Bencenotetracarbonitrilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,2,4,5-Bencenotetracarbonitrilo
Formula: C₁₀H₂N₄
Pto. Ebullición: 374 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 265°C
Densidad: 1,372 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00043481
Núm. CAS: 712-74-3
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec91df520bad43e553c6a517bca33adf64c8ce93&vid=ec91df520bad43e553c6a517bca33adf64c8ce93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %