2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B1916-25G B1916-5G
TCIAB1916-25GEA 40 EUR
TCIAB1916-25G TCIAB1916-5G
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Pto. de fusión: 82
Número MDL: MFCD00010867
Núm. CAS: 6942-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe8884ee87bca812af5d97ce920911b4b1ed1090&vid=fe8884ee87bca812af5d97ce920911b4b1ed1090&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency